Läs mer
R&D Systems™ ExCellerate B Cell Media, Xeno-Free
Produktkod. 18776036
Change view
Kvantitet:
500 ml
Produktkod. Kvantitet
18776036 500 ml
1 options
Produktkod. 18776036 Leverantör R&D Systems™ Leverantörsnummer CCM031
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 24-11-2026
Expansion and clonal growth of B cells.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produktlinje R&D Systems
Kvantitet 500 ml
Innehåll och lagring Store the unopened product at 2 to 8 °C. Do not use past expiration date