Läs mer
R&D Systems™ ExCellerate Human NK Cell Expansion Media, Xeno-Free
Produktkod. 18747856
Change view
Kvantitet:
500 ml
Produktkod. Kvantitet
18747856 500 ml
1 options
Produktkod. 18747856 Leverantör R&D Systems™ Leverantörsnummer CCM032
 Begränsad artikel
Media for the ex vivo expansion and culture of human Natural Killer lymphocytes under xeno-free conditions
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produktlinje R&D Systems
Kvantitet 500 ml
Art Human, Multi-Species
Innehåll och lagring Store the unopened product at 2°C to 8°C. Do not use past expiration date.