Läs mer
R&D Systems™ ExCellerate NK Cell Expansion Media, Animal Component-Free
Produktkod. 30067469
Change view
Kvantitet:
1000 ml
Produktkod. Kvantitet
30067469 1000 ml
1 options
Produktkod. 30067469 Leverantör R&D Systems™ Leverantörsnummer CCM037
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 16-10-2026
Specifikationer
Produktlinje R&D Systems
Kvantitet 1000 ml
Regulatorisk status Animal Free
Art Human
Innehåll och lagring Store the unopened product at -20°C to -70 °C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.