Läs mer
Epredia™ Excelsior™ AS Tillbehör för vävnadsprocessor
Produktkod. 15594280 Handla allt Epredia Produkter
Change view
Produkttyp:
Ångfilter (träkol)
Adapter för nedåtriktat frånluftsrör
Avfallsvaxlåda för låda
Förvaringsflaska
Kaliumpermanganatfilter
Korgbärande behållare
Luftsystem kanaladaptersats
Monitorklämmsats
Organiserad korg, 222 kassett
Organiserad korg, 300 kassett
Förpackningsstorlek:
Paket med 6
Varje
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Produkttyp unitSize
15594280 Organiserad korg, 300 kassett Varje
12638156 Adapter för nedåtriktat frånluftsrör Varje
12648156 Luftsystem kanaladaptersats Varje
12683156 Förvaringsflaska Paket med 6
12678156 Avfallsvaxlåda för låda Varje
12688156 Monitorklämmsats Varje
12608346 Korgbärande behållare Varje
13470487 Ångfilter (träkol) Paket med 6
12764856 Kaliumpermanganatfilter Paket med 6
12658156 Organiserad korg, 222 kassett Paket med 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Produktkod. 15594280 Leverantör Epredia™ Leverantörsnummer A82310038
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Upprätthålla Epredia™ Excelsior™ AS Tissue Processor med Epredia™ Excelsior AS Tillbehör för vävnadsprocessor.
Produktspecifikationer:
  • Mikrovågsvänlig design som möjliggör förbearbetning av vävnad
  • Organiserad kapacitet på –300 kassetter i sex korghalvor
Beställningsvarningar:
Korghalvor matchar endast med varandra men kan blandas med 222 kassettkorgar eller SecureSette Excelsior ES korgar
Innehåller:
Sex 50-kassetter korghalvor och bruksanvisning och laddningsinstruktioner
Kompatibel med:
Excelsior ES Tissue Processor
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Organiserad korg, 300 kassett
För användning med (utrustning) Excelsior AS Vävnadsprocessor
Korgkapacitet 300 kassetter
Innehåll och lagring Omgivning