Läs mer
WTW™ Byt ut membranhuvuden mot sensorer för upplöst syre
Produktkod. 11775074
Change view
För användning med (utrustning):
Sensor för upplöst syre
Förpackningsstorlek:
Paket med 3
Produktkod. För användning med (utrustning) Förpackningsstorlek
11775074 Sensor för upplöst syre Paket med 3
1 options
Produktkod. 11775074 Leverantör WTW™ Leverantörsnummer 202725
Beräknad leverans: 07-12-2026
För användning med DO-sensorer är dessa ersättningshuvuden för membrantäckta galvaniska sensorer för löst syre idealiska för mätning i vatten och vattenlösningar.
  • Ersättningshuvud för membrantäckta galvaniska syresensorer för mätning i vatten och vattenhaltiga lösningar
  • 3 Ersättningsmembranhuvuden för alla sensorer för löst syre, utom StirrOx G, ™DurOx ™325
  • För användning med DO-sensor
  • Byt membranhuvud typ
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (utrustning) Sensor för upplöst syre
Typ Byt membranhuvud