Läs mer
SI Analytics™ Utbytesenhet
Produktkod. 11358310 Handla allt SI Analytics Produkter
Volym (metrisk):
5 ml
20 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11358310
Brand: SI Analytics™ 285220320
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
SI Analytics™ Exchange Unit är en enhet som inkluderar ett integrerat chip för reagensdata, rör, en titreringsspets med mera.
  • Inkluderar integrerat chip för reagensdata
  • Levereras med en brun glasflaska för titrant
  • GL 45
  • S 40 flaskadapter
  • Inkluderar rör, dropprör och titreringsspets
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Brun glasflaska för titrant
Behållarstorlek GL 45
Typ Utbytesenhet
Inkluderar Integrerat chip för reagensdata
Volym (metrisk) 20 ml