Läs mer
Eppendorf™ Exchangeable Thermoblock
Handla allt Eppendorf Produkter
Håller:
0,5 ml-rör
1,5 ml-rör
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Compact, bench top thermostat with thermoblocks for 0.2mL, 0.5mL, 1.0mL, 2.0mL tubes and microtitre plates designed to provide a high degree of flexibility for a multitude of applications
- Programmable temperature and run time for special applications
- GLP compliant
- RS232 interface
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (utrustning) | 24 Reaction Vessels 0.5mL with Work Rack and Cool Pack 0°C |
| Håller | 0,5 ml-rör |
| Antal platser | 24 |
| Typ | Block |