Läs mer
Fisherbrand™ Traceable™ Excursion-Trac™ Dataloggning Kyl-/frystermometrar med kalibrering
Produktkod. 16651323 Handla allt Fisherbrand Produkter
Change view
Kanaler:
1
2
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kanaler unitSize
16651323 1 Varje
16661323 2 -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 16651323
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Rullande minne behåller de senaste 525 600 temperaturobservationerna.
  • Inkluderar NIST-spårbart certifikat från vårt A2LA ackrediterade (1750.01) kalibreringslaboratorium
  • Minnet kan rensas efter nedladdning av data och larmhändelser
  • Ställ in gränser för och lagra upp till 10 unika larmhändelser
  • Smart-Alarm™ med visuellt/hörbart larm fortsätter att varna även om förhållandena återgår till normalt område
  • Trippeldisplay —visar hög, låg och aktuell temperatur samtidigt
Specifikationer
Typ Cryo-Temp Datalogger
Dataminne 525 600 avläsningar
Kalibrering NIST
Inkluderar Kalibrering; 1 Sond i rostfritt stål
Kanaler 1
Material Rostfritt stål (sensor)
Noggrannhet (temperatur) ±0,25 °C
Temperaturupplösning 0,01 °C
Temperaturområde (metriskt) -200 °C till +105 °C