Läs mer
Fisherbrand™ Traceable™ Excursion-Trac™ Dataloggning termohygrometrar med kalibrering
Produktkod. 16631323 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Dataminne:
525 600 avläsningar
Produktkod. Dataminne
16631323 525 600 avläsningar
1 options
Produktkod. 16631323
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3470.00 SEK
    2703.93 SEK / Paket med 1
    Save 766.07 SEK
    22% Av
Beräknad leverans: 08-12-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Perfekt för övervakning av förhållanden i förråd, laboratorier och miljökammare.
  • Inkluderar NIST-spårbart certifikat från vårt A2LA ackrediterade (1750.01) kalibreringslaboratorium
  • Lagra upp till 30 unika larmhändelser
  • Smart-Alarm™ med visuellt/hörbart larm fortsätter att varna även om förhållandena återgår till normalt område
Specifikationer
Typ Termohygrometer med barometer och kalibrering
Dataminne 525 600 avläsningar
Kalibrering NIST
Kanaler 1
Noggrannhet (relativ luftfuktighet) ±3 % RH mellan 5 till 75 %, annars± 5% RH
Noggrannhet (temperatur) ±0,4 °C
Fuktighetsområde 0 till 95 %, icke-kondenserande
Upplösning (relativ luftfuktighet) 0.1% RH
Temperaturupplösning 0,1 °C
Temperaturområde (metriskt) 0 °C till 65 °C