Läs mer
Honeywell™ EXECUTIVE ELEGIO S3 Skor
Produktkod. 15806625
Change view
Storlek:
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
Förpackningsstorlek:
1 par
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek unitSize
15806625 39 1 par
15896615 38 1 par
15816625 40 1 par
15826625 41 1 par
15836625 42 1 par
15846625 43 1 par
15856625 44 1 par
15866625 45 1 par
15876625 46 1 par
15886625 47 1 par
15896625 48 1 par
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Produktkod. 15806625 Leverantör Honeywell™ Leverantörsnummer 654301639/7
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Honeywell™ EXECUTIVE ELEGIO S3 Shoes är en elegant och innovativ professionell skyddssko som är designad för att ge en hög skyddsnivå.
  • Ovandel i vattentåligt läder ger bra motstånd och flexibilitet
  • Exklusiv och dedikerad läst ger komfort och perfekt passform
  • En unik elegant design ser ut som en elegant stadssko
  • Innersula och foder i läder ger bra andningsförmåga och hygien
  • Mellansula: Icke metallisk antipunktur mellansula. skyddar 100 % av fotytan, ger flexibilitet och uppfyller EN ISO 20345:2011.
  • Ovandel: Svart derby, slät fullnarvsläder
  • Tåhätta: Smartium tåhätta i injicerad polymer. Icke metallisk, 50 % lättare än stil med en tunn design
  • Innersula: Perforerat läder, med hälstötdämpare
  • Yttersula: Cementerad monodensity PU. Markerade häl- och SRC-prestationer
  • SCR-certifierad
  • CI
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad SV ISO 20345:2011 och SRC-certifierad
Färg Svart
Design Svart derby, slätt fullnarvsläder, helfodrat med läder, vegetabiliskt garvat lädersula, 100 % icke metallic
Material Läder
Storlek 39
Sulmaterial Polyuretan