Läs mer
Honeywell™ EXECUTIVE ELEGIO S3 Skor
Beskrivning
- Ovandel i vattentåligt läder ger bra motstånd och flexibilitet
- Exklusiv och dedikerad läst ger komfort och perfekt passform
- En unik elegant design ser ut som en elegant stadssko
- Innersula och foder i läder ger bra andningsförmåga och hygien
- Mellansula: Icke metallisk antipunktur mellansula. skyddar 100 % av fotytan, ger flexibilitet och uppfyller EN ISO 20345:2011.
- Ovandel: Svart derby, slät fullnarvsläder
- Tåhätta: Smartium tåhätta i injicerad polymer. Icke metallisk, 50 % lättare än stil med en tunn design
- Innersula: Perforerat läder, med hälstötdämpare
- Yttersula: Cementerad monodensity PU. Markerade häl- och SRC-prestationer
- SCR-certifierad
- CI
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | SV ISO 20345:2011 och SRC-certifierad |
| Färg | Svart |
| Design | Svart derby, slätt fullnarvsläder, helfodrat med läder, vegetabiliskt garvat lädersula, 100 % icke metallic |
| Material | Läder |
| Storlek | 38 |
| Sulmaterial | Polyuretan |