missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Exemestane EP Impurity E (Exemestane USP Related Compound A), Mikromol™
Beskrivning
Exemestane EP Impurity E (Exemestane USP Related Compound A), Mikromol
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,2-Dihydro Exemestane |
| CAS | 19457-55-7 |
| Analyt- eller komponentnamn | 1,2-Dihydro Exemestane |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C20 H26 O2 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | 6-Methylideneandrost-4-ene-3,17-dione, Exemestane Imp. E (EP), Exemestane USP Related Compound A, Exemestane USP RC A, Androst-4-ene-3,17-dione, 6-methylene-, 6-Methyleneandrost-4-ene-3,17-dione, 6-Methyleneandrost-4-en-3,17-dione, 6-Methylideneandrost-4-ene-3,17-dione, 1,2-Dihydroexemestane, Exemestane Related Compound A, Exemestane Impurity E |
| InChI formel | InChI=1S/C20H26O2/c1-12-10-14-15-4-5-18(22)20(15,3)9-7-16(14)19(2)8-6-13(21)11-17(12)19/h11,14-16H,1,4-10H2,2-3H3/t14-,15-,16-,19+,20-/m0/s1 |
| Lösningstyp | Neat |
| LEDER | C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CC(=C)C4=CC(=O)CC[C@]34C)[C@@H]1CCC2=O |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?