Läs mer
Exemestan, LoGiCal
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Exemestane |
| CAS | 107868-30-4 |
| Analyt- eller komponentnamn | Exemestane |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Molekylformel | C20 H24 O2 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | Androsta-1,4-diene-3,17-dione, 6-methylene-, 6-Methyleneandrosta-1,4-diene-3,17-dione, Aromasil, Aromasin, Exemestane, FCE 24304 |
| InChI formel | InChI=1S/C20H24O2/c1-12-10-14-15-4-5-18(22)20(15,3)9-7-16(14)19(2)8-6-13(21)11-17(12)19/h6,8,11,14-16H,1,4-5,7,9-10H2,2-3H3/t14-,15-,16-,19+,20-/m0/s1 |
| Lösningstyp | Snyggt |
| LEDER | C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CC(=C)C4=CC(=O)C=C[C@]34C)[C@@H]1CCC2=O |
| Visa mer |