Läs mer
Exemestane, MedChemExpress
Beskrivning
Exemestane (FCE 24304) is a selective, irreversible and orally active steroidal aromatase inhibitor with IC50s of 30 nM and 40 nM for human placental and rat ovarian aromatase, respectively. Exemestane can be used for hormone-dependent breast cancer research.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Exemestane |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 107868-30-4 |
| Färg | White |
| Kvantitet | 50 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C20H24O2 |
| För användning med (applikation) | Cancer-programmed cell death |
| Synonym | FCE 24304 EXE |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 54 mg/mL (182.19 mM) |
| Visa mer |