Läs mer
Exemestan, TRC
Produktkod. 30133000
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30133000 25 mg
18042130 5 mg
18070810 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30133000 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCE95700025MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 107868-30-4
Molekylformel C20 H24 O2
Molekylvikt (g/mol) 296.4
Synonym Androsta-1,4-diene-3,17-dione, 6-methylene-, 6-Methyleneandrosta-1,4-diene-3,17-dione, Aromasil, Aromasin, Exemestane, FCE 24304
IUPAC-namn (8R,9S,10R,13S,14S)-10,13-dimetyl-6-metylid-7,8,9,11,12,14,15,16-oktahydrocyklopenta[a]fenantren-3,17-dion
LEDER C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CC(=C)C4=CC(=O)C=C[C@]34C)[C@@H]1CCC2=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Exemestane
Kvantitet 25 mg
InChI formel InChI=1S/C20H24O2/c1-12-10-14-15-4-5-18(22)20(15,3)9-7-16(14)19(2)8-6-13(21)11-17(12)19/h6,8,11,14-16H,1,4-5,7,9-10H2,2-3H3/t14-,15-,16-,19+,20-/m0/s1
Formel vikt 296.1776