Läs mer
MedChemExpress Exendin-4
Specifikationer
Specifikationer
| Renhet | 97.35% |
| CAS | 141758-74-9 |
| Innehåll och lagring | Protect from light∣Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (protect from light) |
| För användning med (applikation) | Metabolism-sugar/lipid metabolism |
| Molekylvikt (g/mol) | 4186.57 g/mol |
| Produkttyp | Peptides |
| Kvantitet | 25 mg |
| Frakt skick | Room temperature |
| Löslighet | H2O : 33.33 mg/mL (7.96 mM∣Need ultrasonic) ∣DMSO : ≥ 32 mg/mL (7.64 mM) ∣Ethanol : <1 mg/mL (ultrasonic∣warming∣heat to 60°C) (insoluble) |
| Synonym | Exenatide |