Läs mer
MedChemExpress Exendin-4 acetate
Specifikationer
Specifikationer
| Renhet | 98.69% |
| CAS | 914454-01-6 |
| Innehåll och lagring | Protect from light, stored under nitrogen∣Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (protect from light, stored under nitrogen) |
| För användning med (applikation) | Metabolism-sugar/lipid metabolism |
| Molekylvikt (g/mol) | 4246.62 g/mol |
| Produkttyp | Peptides |
| Kvantitet | 5 mg |
| Frakt skick | Room temperature |
| Löslighet | DMSO : ≥ 66.66 mg/mL (15.70 mM) ∣H2O : 25 mg/mL (5.89 mM∣Need ultrasonic) |
| Synonym | Exenatide acetate |