Läs mer
asecos™ Frånluftsenhet
Produktkod. 13463877 Handla allt asecos Produkter
Change view
Click to view available options
För användning med (utrustning):
Höga skåp
Under bänkskåp
Unit Size:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. För användning med (utrustning) Unit Size
13463877 Höga skåp Varje
15957826 Under bänkskåp Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 13463877 Supplier asecos™ Supplier No. 17177
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Utsugsmodul för väggmontage, högskåp eller underbänksskåp med frånluftsövervakning
  • Utsugsenheter/moduler för montering på skåp eller väggmontage– redo att plug-in, enkel och snabb installation
  • Säker infångning av utströmmande ångor och gaser vid den punkt där de släpps ut eller produceras
  • Mycket låg ljudnivå, idealisk för direkt installation på arbetsplatsen
  • Med anslutningskabel och nätsladd
  • Anslutningsbeslag DN 75
  • ATEX kompatibel: C` II 3/-G Ex c llC T4
  • Med frånluftsövervakning
    • Integrerad tryckläckagedetektor
    • Den gröna lysdioden släcks vid fel och den röda lysdioden tänds
Specifications
Certifikat och efterlevnad CE-konformitet
Djup (metrisk) Exteriör 400 mm
Beskrivning För väggmontering eller högskåp, med frånluftsövervakning, CE-kompatibel: C ` II 3/- G Ex c IIC T4 , explosionssäker, utvinning från: EX-ZONE 2 / installation: utanför valfri EX-ZONE
Mått (D x B x H) 400 x 200 x 200 mm
För användning med (applikation) Utsugsmodul för väggmontage – redo att pluggas in, enkel och snabb installation
För användning med (utrustning) Höga skåp
Höjd (metrisk) Exteriör 200 mm
Inkluderar Monteringsfäste, flexibel slang, slangklämmor och monteringsmaterial
Modell HF.EA.15575.
Ytbeläggning Pulverlackerad slät
Vikt (metrisk) 12 kg
Bredd (metrisk) Exteriör 200 mm
Material Stål
Produkttyp Frånluftsaggregat