Läs mer
Justrite Avgasfläkt litiumbatteriskåp, ATEX
Färg:
Blått
Beskrivning
- Frånluftsfläkt med filterhållarlåda för högskåp med 1 eller 2 dörrar
- Utloppsdiameter: 125 mm (exklusive filter)
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Blått |
| Material | Stål |
| Produkttyp | Frånluftsfläktskåp |