Läs mer
SCAT Avgasfilter, V3 .0
GREENER_CHOICE
Produktkod. 17238870 Handla allt SCAT Europe Produkter
Change view
Storlek:
Betydande
O
P
Y
Inkluderar:
Multi-Pk. (Livslängd 2 x 12 månader)
Multi-Pk. (Livslängd 2 x 6 månader)
Multi-Pk. (Livslängd 4 x 3 månader)
Singel Pk. (Servicelivslängd 12 månader)
Singel Pk. (Servicelivslängd 3 månader)
Singel Pk. (Servicelivslängd 6 månader)
Visningstyp:
Indikator
Märka
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek Inkluderar Visningstyp
17238870 Y Singel Pk. (Servicelivslängd 3 månader) Indikator
17258870 Y Multi-Pk. (Livslängd 4 x 3 månader) Indikator
17218870 P Singel Pk. (Servicelivslängd 6 månader) Märka
17248870 P Singel Pk. (Servicelivslängd 6 månader) Indikator
17278870 P Multi-Pk. (Livslängd 2 x 6 månader) Märka
17268870 P Multi-Pk. (Livslängd 2 x 6 månader) Indikator
17228870 O Singel Pk. (Servicelivslängd 12 månader) Indikator
17288870 O Multi-Pk. (Livslängd 2 x 12 månader) Indikator
17926970 Betydande Singel Pk. (Servicelivslängd 12 månader) Märka
17936970 Betydande Multi-Pk. (Livslängd 2 x 12 månader) Märka
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Produktkod. 17238870 Leverantör SCAT Leverantörsnummer 410534
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
De SCAT Avgasfilter V3 .0 för SafetyWasteCaps garanterar över 90 % CTC Adsorption för maximal luftrenhet tack vare tre integrerade typer av aktivt kol. Detta gör det till det mest kraftfulla filtermediet för aktivt kol på HPLC-laboratoriemarknaden.
  • Blockera skadliga ångor och säkerställ en säker tryckutjämning i avfallsbehållarna
  • 3-lagers filtermedia med högpresterande spektrum för syror och alkalier
  • Optimerad för att binda HPLC-buffertlösningar och absorbera organiska lösningsmedelsångor
  • Den naturliga porstrukturen hos det aktiva kolet förhindrar att det fastnar eller täpps igen
  • Exakt indikering av nästa utbytestid med hjälp av en tidsindikator
  • Finns i storlekar (S/M/L) med olika livslängder (3/6/12 månader)
  • Användningen av avgasfilter kan bidra till att minska luftväxlingshastigheten
Specifikationer
Visningstyp Indikator
För användning med (utrustning) SCAT Säkerhetsavfallslock& Universal Waste Hub JAN
Inkluderar Singel Pk. (Servicelivslängd 3 månader)
Material Polypropen
Storlek Y
Trådstorlek GL14
För användning med (applikation) HPLC-system
Typ Avgasfilter