Beskrivning
- Blockera skadliga ångor och säkerställ en säker tryckutjämning i avfallsbehållarna
- 3-lagers filtermedia med högpresterande spektrum för syror och alkalier
- Optimerad för att binda HPLC-buffertlösningar och absorbera organiska lösningsmedelsångor
- Den naturliga porstrukturen hos det aktiva kolet förhindrar att det fastnar eller täpps igen
- Exakt indikering av nästa utbytestid med hjälp av en tidsindikator
- Finns i storlekar (S/M/L) med olika livslängder (3/6/12 månader)
- Användningen av avgasfilter kan bidra till att minska luftväxlingshastigheten
Specifikationer
Specifikationer
| Visningstyp | Indikator |
| För användning med (utrustning) | SCAT Säkerhetsavfallslock& Universal Waste Hub JAN |
| Inkluderar | Multi-Pk. (Livslängd 4 x 3 månader) |
| Material | Polypropen |
| Storlek | Y |
| Trådstorlek | GL14 |
| För användning med (applikation) | HPLC-system |
| Typ | Avgasfilter |