Läs mer
SCAT Avgasfilter, V3 .0
Produktkod. 17936970 Handla allt SCAT Europe Produkter
Change view
Storlek:
Betydande
O
P
Y
Inkluderar:
Multi-Pk. (Livslängd 2 x 12 månader)
Multi-Pk. (Livslängd 2 x 6 månader)
Multi-Pk. (Livslängd 4 x 3 månader)
Singel Pk. (Servicelivslängd 12 månader)
Singel Pk. (Servicelivslängd 3 månader)
Singel Pk. (Servicelivslängd 6 månader)
Visningstyp:
Indikator
Märka
Produktkod. Storlek Inkluderar Visningstyp
17936970 Betydande Multi-Pk. (Livslängd 2 x 12 månader) Märka
17238870 Y Singel Pk. (Servicelivslängd 3 månader) Indikator
17258870 Y Multi-Pk. (Livslängd 4 x 3 månader) Indikator
17218870 P Singel Pk. (Servicelivslängd 6 månader) Märka
17248870 P Singel Pk. (Servicelivslängd 6 månader) Indikator
17278870 P Multi-Pk. (Livslängd 2 x 6 månader) Märka
17268870 P Multi-Pk. (Livslängd 2 x 6 månader) Indikator
17228870 O Singel Pk. (Servicelivslängd 12 månader) Indikator
17288870 O Multi-Pk. (Livslängd 2 x 12 månader) Indikator
17926970 Betydande Singel Pk. (Servicelivslängd 12 månader) Märka
10 options
Produktkod. 17936970
Brand: SCAT 490915
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
De SCAT Avgasfilter V3 .0 för SafetyWasteCaps garanterar över 90 % CTC Adsorption för maximal luftrenhet tack vare tre integrerade typer av aktivt kol. Detta gör det till det mest kraftfulla filtermediet för aktivt kol på HPLC-laboratoriemarknaden.
  • Blockera skadliga ångor och säkerställ en säker tryckutjämning i avfallsbehållarna
  • 3-lagers filtermedia med högpresterande spektrum för syror och alkalier
  • Optimerad för att binda HPLC-buffertlösningar och absorbera organiska lösningsmedelsångor
  • Den naturliga porstrukturen hos det aktiva kolet förhindrar att det fastnar eller täpps igen
  • Exakt indikering av nästa utbytestid med hjälp av en tidsindikator
  • Finns i storlekar (S/M/L) med olika livslängder (3/6/12 månader)
  • Användningen av avgasfilter kan bidra till att minska luftväxlingshastigheten
Specifikationer
Visningstyp Märka
För användning med (utrustning) SCAT Säkerhetsavfallslock & Universal Waste Hub JAN
Inkluderar Multi-Pk. (Livslängd 2 x 12 månader)
Material Polypropen
Storlek Betydande
Trådstorlek GL14
För användning med (applikation) HPLC-system
Typ Filtrera