Läs mer
BRANDTECH™ VACUUBRAND™ Avgaskondensor EK 600 med rundbottnad kolv, 500 ml
Handla allt Vacuubrand Produkter
Kapacitet (metrisk):
500 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Base Module for Chemistry Pumping Unit (without pump) with Exhaust Vapor Condenser EK 600 for VACUU-PURE. The exhaust vapor condenser EK 600 is designed for use with the VACUU-PURE pumping unit. It features a 500 mL round bottom flask and KF DN 25 connections
- Ambient Temperature Range: 10°C to 40°C
- Outlet Connection: Small flange KF DN 25
- Inlet Connection: Schlauchwelle DN 19 mm
- Volume Catchpot: 500 mL
- Items Supplied: Exhaust vapor condenser with KF DN 25 for VACUU-PURE
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 500 ml |
| Diameter (metrisk) Utsida | 118 mm |
| För användning med | VACUU·REN™ 10 C |
| Inkluderar | Rund bottenflaska |
| Typ | Avgaskondensor EK 600 |
| Maximalt tryck | 0.22 psi |