Läs mer
SymLine™ Tillbehör för avgasventilationssystem
Description
- Integrerat avgasfilter blockerar lösningsmedelsångor
- Hjälper till att skydda hälsa och miljö
Spécification
Spécification
| Stängningsstorlek | GL 14 |
| Diameter (metrisk) Yttre | 13.9 mm |
| Längd (metrisk) | 1500 mm |
| Inkluderar | Rostfritt stål 1/4 tum. NPT Flexrör för anslutning till HT Rör |
| Liner material | HDPE-EC |
| För användning med (applikation) | Avfallshanteringssystem |
| För användning med (utrustning) | Avsugningskit |
| Produkttyp | Flexrör |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?