Läs mer
SymLine™ Tillbehör för avgasventilationssystem
Produktkod. 16573532
Change view
Produkttyp:
Flexrör
Y-kontakt
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Produkttyp
16573532 Flexrör
17377419 Y-kontakt
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 16573532 Leverantör SymLine™ Leverantörsnummer 106490
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    817.00 SEK
    655.66 SEK / Paket med 1
    Save 161.34 SEK
    19% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 12-11-2026
Anslut ditt rörsystem säkert till din avfallsbehållare med dessa olika kopplingar.
  • Integrerat avgasfilter blockerar lösningsmedelsångor
  • Hjälper till att skydda hälsa och miljö
Spécification
Stängningsstorlek GL 14
Diameter (metrisk) Yttre 13.9 mm
Längd (metrisk) 1500 mm
Inkluderar Rostfritt stål 1/4 tum. NPT Flexrör för anslutning till HT Rör
Liner material HDPE-EC
För användning med (applikation) Avfallshanteringssystem
För användning med (utrustning) Avsugningskit
Produkttyp Flexrör
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.