Läs mer
SymLine™ Tillbehör för avgasventilationssystem
Produktkod. 17377419
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Produkttyp:
Flexrör
Y-kontakt
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Produkttyp
17377419 Y-kontakt
16573532 Flexrör
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17377419 Leverantör SymLine™ Leverantörsnummer 107836
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    376.00 SEK
    327.27 SEK / Paket med 1
    Save 48.73 SEK
    12% Av
Beräknad leverans: 20-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Anslut ditt rörsystem säkert till din avfallsbehållare med dessa olika kopplingar.
  • Integrerat avgasfilter blockerar lösningsmedelsångor
  • Hjälper till att skydda hälsa och miljö
Specifikationer
Inkluderar Y-kontakt för avgasventilationssats
För användning med (applikation) Avfallshanteringssystem
För användning med (utrustning) SymLine System
Produkttyp Y-kontakt