Läs mer
Exifone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Exifone |
| CAS | 52479-85-3 |
| Molekylformel | C13H10O7 |
| Kvantitet | 5 g |
| Synonym | 2,3,3',4,4',5'-Hexahydroxybenzophenone, (2,3,4-Trihydroxyphenyl)(3,4,5-trihydroxyphenyl)methanone, 2,3,4,3',4',5'-Hexahydroxybenzophenone, 3,4,5,2',3',4'-Hexahydroxybenzophenone, 4-Galloylpyrogallol, Adlone, NSC 680919 |
| InChI formel | InChI=1S/C13H10O7/c14-7-2-1-6(11(18)13(7)20)10(17)5-3-8(15)12(19)9(16)4-5/h1-4,14-16,18-20H |
| LEDER | Oc1ccc(C(=O)c2cc(O)c(O)c(O)c2)c(O)c1O |
| Molekylvikt (g/mol) | 278.21 |
| Formel vikt | 278.0427 |