missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

exo-2,3-Norbornanedicarboxylic Acid Monoamide, TRC

Produktkod. 30419468
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
100 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30419468 100 mg
30418505 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30419468 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCN661255100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 1365987-23-0
Molekylformel C9H13NO3
Molekylvikt (g/mol) 183.2
Synonym (1R,2S,3R,4S)-rel-3-(Aminocarbonyl)bicyclo[2.2.1]heptane-2-carboxylic Acid
IUPAC-namn (1S,2R,3S,4R)-3-carbamoylbicyclo[2.2.1]heptane-2-carboxylic acid
LEDER O=C([C@]1([H])[C@@]2([H])CC[C@]([H])(C2)[C@]1([H])C(N)=O)O

Specifikationer

Kemiskt namn eller material exo-2,3-Norbornanedicarboxylic Acid Monoamide
Kvantitet 100 mg
InChI formel InChI=1S/C9H13NO3/c10-8(11)6-4-1-2-5(3-4)7(6)9(12)13/h4-7H,1-3H2,(H2,10,11)(H,12,13)/t4-,5+,6+,7-/m1/s1
Formel vikt 183.09
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.