Läs mer
(+/-)-Exo-6-hydroxytropinone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 6-Hydroxytropinone |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H13NO2/c1-9-5-2-6(10)4-7(9)8(11)3-5/h5,7-8,11H,2-4H2,1H3/t5-,7+,8-/m1/s1 |
| Formel vikt | 155.0946 |