Läs mer
exo-7-oxabicyklo[2.2.1]hept-5-en-2,3-dikarboxylanhydrid, 98+%
Produktkod. p-7043951
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11332246 5 g 5g
11342246 25 g 25g
11352246 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11332246 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L03620.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 6118-51-0 | C8H6O4 | 166,13 g/mol
Mellanprodukt i en användbar syntes av 4,4-dialkyl-2-butenolider, baserad på reaktion med två mol Grignard-reagens, följt av cykloreversion (eliminering av furan) för att frigöra dubbelbindningen.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar Mellanprodukt i en användbar syntes av
4,4-dialkyl-2-butenolider, baserad på reaktion med två mol Grignard-reagens, följt av cykloreversion (eliminering av furan) för att frigöra dubbelbindningen.
Löslighet Hydrolyserar i
vatten.
Anteckningar
Fuktkänslig. Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel, vatten/fukt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 6118-51-0
Molekylformel C8H6O4
Molekylvikt (g/mol) 166.13
MDL-nummer MFCD00151506,MFCD00077442,MFCD00151506,MFCD00151506
InChI-nyckel QQYNRBAAQFZCLF-UHFFFAOYNA-N
Synonym exo-3,6-epoxy-1,2,3,6-tetrahydrophthalic anhydride
PubChem CID 124671625
IUPAC-namn 4,10-dioxatricyklo[5.2.1.0²,⁶]dec-8-en-3,5-dion
LEDER O=C1OC(=O)C2C3OC(C=C3)C12
Specifikationer
Kemiskt namn eller material exo-7-Oxabicyclo[2.2.1]hept-5-ene-2,3-dicarboxylic anhydride
Smältpunkt 118 °C till 119 °C
Kvantitet 5 g
Beilstein 10355
Känslighet Känslig för fukt
Löslighetsinformation Hydrolyserar i vatten.
Formel vikt 166.13
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.