Läs mer
exo-7-oxabicyklo[2.2.1]heptan-2,3-dikarboxylanhydrid, 98 %
Produktkod. 11367905
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11367905 5 g 5g
11377905 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11367905 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L02947.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 21-12-2026
CAS: 29745-04-8 | C8H8O4 | 168,148 g/mol
exo-7-oxabicyklo[2.2.1]heptan-2,3-dikarboxylsyraanhydrid fungerar som ett potentiellt antitumörmedel. Det är ett viktigt råmaterial och intermediär som används i organisk syntes, läkemedel, jordbrukskemikalier och färgämnen.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
exo-7-oxabicyklo[2.2.1]heptan-2,3-dikarboxylsyraanhydrid fungerar som ett potentiellt antitumörmedel. Det är ett viktigt råmaterial och intermediär som används i organisk syntes, läkemedel, jordbrukskemikalier och färgämnen.
Löslighet Hydrolyserar i
vatten.
Anteckningar
Fuktkänslig. Förvaras åtskilt från fukt och oxidationsmedel. Förvara under torr inert gas. Inkompatibel med starka syror, starka baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 29745-04-8
Molekylformel C8H8O4
Molekylvikt (g/mol) 168.148
MDL-nummer MFCD00213361
InChI-nyckel JAABVEXCGCXWRR-GUCUJZIJSA-N
Synonym exo-3,6-Epoxyhexahydrophthalic anhydride; Norcantharadin
PubChem CID 12251906
LEDER C1CC2C3C(C1O2)C(=O)OC3=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material exo-7-Oxabicyclo[2.2.1]heptane-2,3-dicarboxylic anhydride
Smältpunkt 111 °C till 116 °C
Kvantitet 5 g
Beilstein 84287
Känslighet Känslig för fukt
Löslighetsinformation Hydrolyserar i vatten.
Formel vikt 168.15
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.