Läs mer
exo-Granisetron, TRC
Produktkod. 30009008
Change view
Kvantitet:
10 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30009008 10 mg
30004323 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30009008 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCG78001010MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1364914-39-5
Molekylformel C18H24N4O
Molekylvikt (g/mol) 312.41
Synonym exo-N-(9-Methyl-9-azabicyclo[3.3.1]non-3-yl)-1-methyl-1H-indazole-3-carboxamide;
LEDER CN1[C@@H]2CCC[C@H]1C[C@@H](C2)NC(=O)c3nn(C)c4ccccc34
Specifikationer
Kemiskt namn eller material exo-Granisetron (Granisetron Impurity F)
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 10 mg
InChI formel InChI=1S/C18H24N4O/c1-21-13-6-5-7-14(21)11-12(10-13)19-18(23)17-15-8-3-4-9-16(15)22(2)20-17/h3-4,8-9,12-14H,5-7,10-11H2,1-2H3,(H,19,23)/t12?,13-,14+
Procent renhet >95%