Läs mer
exo-Norborneol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | exo-Norborneol |
| CAS | 497-37-0 |
| Molekylformel | C7H12O |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C7H12O/c8-7-4-5-1-2-6(7)3-5/h5-8H,1-4H2/t5-,6+,7+/m1/s1 |
| LEDER | O[C@H]1C[C@@H]2CC[C@H]1C2 |
| IUPAC-namn | (1R,3S,4S)-bicyclo[2.2.1]heptan-3-ol |
| Molekylvikt (g/mol) | 112.16 |
| Formel vikt | 112.0888 |