Läs mer
Exo1, MedChemExpress
Produktkod. 16430967
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16430967 50 mg
16415516 100 mg
16414678 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 16430967 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY112670
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
MedChemExpress Exo1 is a chemical inhibitor of the exocytic pathway.
Exo1 is a chemical inhibitor of the exocytic pathway.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Exo1
CAS 75541-83-2
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C15H12FNO3
Kvantitet 50 mg
Löslighetsinformation DMSO : 25 mg/mL (91.49 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C(OC)C1=CC=CC=C1NC(C2=CC=C(F)C=C2)=O
Molekylvikt (g/mol) 273.26
Formel vikt 273.26
Procent renhet 99.81%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid