Description
Exonukleas I (ExoI) bryter ned enkelsträngat DNA i en 3'≥ 5' riktning. Det frisätter deoxiribonukleosid 5'-monofosfater på ett stegvis sätt och lämnar 5'-terminala dinukleotider intakta.
Den klyver inte DNA-strängar med terminala 3'-OH-grupper blockerade av fosforyl- eller acetylgrupper.
Höjdpunkter
- Aktiv i PCR-buffertar
Användningsområden
- Avlägsnande av primer från PCR-blandningar:
- före PCR-produktsekvensering li>för en-rörs ''megaprimer'' PCR-mutagenes
Notera
Enzymet är inte lämpligt för att ta bort 3'-överhäng av dsDNA.
Specifications
Specifications
| Koncentration | 20 U/μ L |
| Enzym | Exonukleas |
| Kvantitet | 20 000 enheter |
| Produkttyp | Exonukleas I |
Safety and Handling
- 10X Reaction Buffer for Exonuclease I
- Varning
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- H315-Irriterar huden.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- P264-Tvätta grundligt efter användning.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
- P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
- P362+P364-Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen.
- MIXTURE LIST-Contain: Potassium hydroxide