Läs mer
Thermo Scientific™ Exonukleas I (20 U/μ L)
Produktkod. p-4521382 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
20 000 enheter
4 000 enheter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
10548930 4 000 enheter
10354530 20 000 enheter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10548930 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer EN0581
Bryt ned enkelsträngat DNA i en 3'→ 5'-riktning med Exonukleas I (ExoI), vilket lämnar 5'-terminala dinukleotider intakta.
Exonukleas I (ExoI) bryter ned enkelsträngat DNA i en 3'≥ 5' riktning. Det frisätter deoxiribonukleosid 5'-monofosfater på ett stegvis sätt och lämnar 5'-terminala dinukleotider intakta.
Den klyver inte DNA-strängar med terminala 3'-OH-grupper blockerade av fosforyl- eller acetylgrupper.
Höjdpunkter
  • Aktiv i PCR-buffertar
Användningsområden
  • Avlägsnande av primer från PCR-blandningar:
    • före PCR-produktsekvensering
    • li>för en-rörs ''megaprimer'' PCR-mutagenes
  • Avlägsnande av enkelsträngat DNA innehållande en 3'-hydroxylterminal från nukleinsyrablandningar
  • Analys för närvaron av enkelsträngat DNA med en 3'-hydroxylterminal
Notera
Enzymet är inte lämpligt för att ta bort 3'-överhäng av dsDNA.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Koncentration 20 U/μ L
Enzym Exonukleas
Kvantitet 4 000 enheter
Produkttyp Exonukleas I
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Exonuclease I
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skyddsangivelse
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
  • P362+P364-Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Potassium hydroxide