Läs mer
Affymetrix™ ExoSAP-IT™ For PCR Product Clean-Up
Kvantitet:
40 μl
Förpackningsstorlek:
20 reaktioner
Beskrivning
- Two hydrolytic enzymes, Exonuclease I and Shrimp Alkaline Phosphatase (SAP), together in a specially formulated buffer
- 30-minute protocol
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | -20°C |
| För användning med (applikation) | Quick PCR clean-up for downstream applications; Eliminates unincorporated primers and dNTPs |
| Antal reaktioner | 20 |
| Produkttyp | Single-step enzymatic PCR Cleanup Kit |
| Kvantitet | 40 μl |