Läs mer
Applied Biosystems™ ExoSAP-IT™Express PCR-produktrengöringsreagens
Beskrivning
- Blandning av två hydrolytiska enzymer, ett modifierat exonukleas I och räkor alkaliskt fosfatas (SAP ), i en speciellt formulerad buffert
- En-rör, ettstegs PCR-rensning
- Fem minuters protokoll
- Enkelrör, 8-rörsremsor och 96-brunnars plattformat erbjuder flexibilitet från manuell pipettering till automatiserade arbetsflöden
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | -20 °C |
| Antal reaktioner | 480 reaktioner, remsa med 8 rör |