Läs mer
Applied Biosystems™ ExoSAP-IT™Express PCR-produktrengöringsreagens
Produktkod. 15543677
Change view
Antal reaktioner:
100
2000
480 reaktioner, remsa med 8 rör
500
5000
Förpackningsstorlek:
2000 reaktioner
480 reaktioner
500 reaktioner
5000 reaktioner
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Antal reaktioner unitSize
15543677 500 500 reaktioner
15573677 2000 2000 reaktioner
15563677 100 -
15553677 5000 5000 reaktioner
15533677 480 reaktioner, remsa med 8 rör 480 reaktioner
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 15543677 Leverantör Applied Biosystems™ Leverantörsnummer 75001.1.ML
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Tar bort överflödiga primers och dNTPs. Stör inte nedströmsapplikationer.
  • Blandning av två hydrolytiska enzymer, ett modifierat exonukleas I och räkor alkaliskt fosfatas (SAP ), i en speciellt formulerad buffert
  • En-rör, ettstegs PCR-rensning
  • Fem minuters protokoll
  • Enkelrör, 8-rörsremsor och 96-brunnars plattformat erbjuder flexibilitet från manuell pipettering till automatiserade arbetsflöden
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring -20 °C
Antal reaktioner 500