Läs mer
Applied Biosystems™ ExoSAP-IT™Express PCR-produktrengöringsreagens
Produktkod. 15553677
Change view
Antal reaktioner:
100
2000
480 reaktioner, remsa med 8 rör
500
5000
Förpackningsstorlek:
2000 reaktioner
480 reaktioner
500 reaktioner
5000 reaktioner
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Antal reaktioner unitSize
15553677 5000 5000 reaktioner
15543677 500 500 reaktioner
15573677 2000 2000 reaktioner
15563677 100 -
15533677 480 reaktioner, remsa med 8 rör 480 reaktioner
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 15553677 Leverantör Applied Biosystems™ Leverantörsnummer 75001.10.ML
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Edge
Tar bort överflödiga primers och dNTPs. Stör inte nedströmsapplikationer.
  • Blandning av två hydrolytiska enzymer, ett modifierat exonukleas I och räkor alkaliskt fosfatas (SAP ), i en speciellt formulerad buffert
  • En-rör, ettstegs PCR-rensning
  • Fem minuters protokoll
  • Enkelrör, 8-rörsremsor och 96-brunnars plattformat erbjuder flexibilitet från manuell pipettering till automatiserade arbetsflöden
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring -20 °C
Antal reaktioner 5000