Läs mer
Applied Biosystems™ ExoSAP-ITExpress PCR Product Cleanup med Tracking Dye
Beskrivning
- 5 minuters protokoll: Snabbaste handläggningstid till resultat
- En-rör, ettstegs PCR-rengöring: Lägg till ExoSAP-IT Express direkt till PCR-produkt
- Ny enzymteknologi: Irreversibelt inaktiverad på bara en minut vid 80 °C
- Spara PCR-prover: 100 % återvinning av PCR-produkter, oavsett amplikonlängd
- Eliminera spinnkolonner eller pärlor: Minskar avsevärt tid och fel samtidigt som avkastningen ökar
- Kompatibel: Inga störningar i nedströmsapplikationer
- Skalbar: Behandla ett brett spektrum av volymer
- Flera format: Enkelrörs-, 8-rörsremsor och plattformat med 96 brunnar erbjuder flexibilitet från manuell pipettering till automatiserade arbetsflöden
- Bli grön: Generera mindre avfall med en enrörslösning för PCR-sanering
- Valfritt spårningsfärgämne: Tappa aldrig koll på reagenstillsatsen under pipettering
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | Skickas på torris. Förvara vid -20 °C. |
| Formatera | 8 Rörremsa, 96-brunnsplatta, Provrör |
| För användning med (applikation) | PCR-rening |
| Antal reaktioner | 1920 reaktioner |
| Produktlinje | ExoSAP-IT |
| Proteinform | Rekombinant |
| Kvantitet | 1 920 reaktioner (96-brunnars platta, 40μ L per vi |
| Forskningskategori | Genetiska sjukdomar |
| Frakt skick | Torr is |
| Testtid | 5 min. |