Läs mer
Applied Biosystems™ ExoSAP-IT™ PCR-produktrengöringsreagens
Produktkod. 12664537
Change view
Antal reaktioner:
100 reaktioner
2000 reaktioner
500 reaktioner
5000 reaktioner
Förpackningsstorlek:
1ml
Varje
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Antal reaktioner unitSize
12664537 100 reaktioner Varje
15839906 5000 reaktioner Varje
15829906 2000 reaktioner Varje
14880652 500 reaktioner 1ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 12664537 Leverantör Applied Biosystems™ Leverantörsnummer 78200.200.UL
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
ExoSAP-IT™ PCR-produktrengöringsreagens används för enzymatisk rengöring av amplifierad PCR-produkt. Det hydrolyserar överskott av primers och nukleotider i ett enda steg.
  • Ta bort överflödiga primers och oinkorporerade nukleotider enzymatiskt
  • Förbered DNA-sekvenseringsprover med ett pipetteringssteg
  • Bevara värdefulla PCR-produkter med upp till 100 % återhämtning
  • Minimera kolonnrensning och provförlust
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Skickas på torris. Förvara vid -20 °C.
Beskrivning ExoSAP-IT™ PCR-produktrengöringsreagens, 100 reaktioner, rekombinant, torris, DNA-sekvensering eller analys av singelnukleotidpolymorfism (SNP), Använd med PCR-rening
Provtyp PCR-produkter
För användning med (applikation) PCR-rening
Antal reaktioner 100 reaktioner
Produktlinje ExoSAP-IT
Proteinform Rekombinant
Kvantitet 200μ L
Forskningskategori Genetiska sjukdomar
Frakt skick Torr is