Läs mer
Applied Biosystems™ ExoSAP-IT™ PCR-produktrengöringsreagens
Produktkod. 14880652
Change view
Antal reaktioner:
100 reaktioner
2000 reaktioner
500 reaktioner
5000 reaktioner
Förpackningsstorlek:
1ml
Varje
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Antal reaktioner Förpackningsstorlek
14880652 500 reaktioner 1ml
15839906 5000 reaktioner Varje
15829906 2000 reaktioner Varje
12664537 100 reaktioner Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Product Code. 14880652 Supplier Applied Biosystems™ Supplier No. 78201.1.ML
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5160.00 SEK
    4282.65 SEK / 1ml
    Save 877.35 SEK
    17% Av
View all promotions
 Begränsad artikel
I lager
Add to basket
Edge
Add to basket
ExoSAP-IT™ PCR-produktrengöringsreagens används för enzymatisk rengöring av amplifierad PCR-produkt. Det hydrolyserar överskott av primers och nukleotider i ett enda steg.
  • Ta bort överflödiga primers och oinkorporerade nukleotider enzymatiskt
  • Förbered DNA-sekvenseringsprover med ett pipetteringssteg
  • Bevara värdefulla PCR-produkter med upp till 100 % återhämtning
  • Minimera kolonnrensning och provförlust
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Innehåll och lagring Skickas på torris. Förvara vid -20 °C.
Beskrivning ExoSAP-IT™ PCR-produktrengöringsreagens, 500 reaktioner, rekombinant, torris, DNA-sekvensering eller analys av singelnukleotidpolymorfism (SNP), Använd med PCR-rening
Provtyp PCR-produkter
För användning med (applikation) PCR-rening
Antal reaktioner 500 reaktioner
Produktlinje ExoSAP-IT
Proteinform Rekombinant
Kvantitet 1 mL
Forskningskategori Genetiska sjukdomar
Frakt skick Torr is