Läs mer
Applied Biosystems™ ExoSAP-IT™ PCR-produktrengöringsreagens
Beskrivning
- Ta bort överskottsprimers och icke-inkorporerade nukleotider enzymatiskt
- Förbered DNA-sekvenseringsprover med ett pipetteringssteg
- Spara värdefulla PCR-produkter med upp till 100 % återhämtning
- Minimera kolumnrensning och provförlust
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | Skickades på torris. Förvara vid -20 °C. |
| Beskrivning | ExoSAP-IT™ PCR-produktrengöringsreagens, 5000-reaktioner, rekombinant, torris, DNA-sekvensering eller enkel nukleotidpolymorfism (SNP)-analys, användning med PCR-rening |
| Provtyp | PCR-produkter |
| För användning med (applikation) | PCR-rening |
| Antal reaktioner | 5000 reaktioner |
| Produktlinje | ExoSAP-IT |
| Proteinform | Rekombinant |
| Kvantitet | 10 mL |
| Forskningskategori | Genetiska sjukdomar |
| Frakt skick | Torr is |