Läs mer
Applied Biosystems™ ExoSAP-IT™ PCR-produktrengöringsreagens
Produktkod. 31722984 Handla allt Applied Biosystems Produkter
Change view
Kvantitet:
200 μl, 100 förberedelser
Produktkod. Kvantitet
31722984 200 μl, 100 förberedelser
1 options
Produktkod. 31722984 Leverantör Applied Biosystems™ Leverantörsnummer A55242
Black Friday börjar här
Använd kampanjkoden 27984
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
ExoSAP-IT™ PCR Product Cleanup Reagens används för enzymatisk sanering av förstärkt PCR-produkt genom att hydrolysera överskottsprimers och nukleotider i ett enda steg
  • ExoSAP-IT™ PCR Product Cleanup Reagens används för enzymatisk sanering av förstärkt PCR-produkt genom att hydrolysera överskottsprimers och nukleotider i ett enda steg
  • ExoSAP-IT-renade prover är redo för användning i efterföljande tillämpningar såsom DNA-sekvensering eller enkelnukleotidpolymorfism (SNP)-analys
  • Reaktionsupplägget är komplett med ett pipettersteg, som följs av två inkubationer
  • Den första inkubationen bryter ner överskottsprimer och defosforylerar nukleotiderna
  • Den andra, högtemperaturinkubationen, inaktiverar enzymerna
  • Att tillsätta ExoSAP-IT reagens direkt till PCR-produkten eliminerar överföringsstegen till rör, brunnar eller kolonner och bevarar PCR-amplikoner, vilket hjälper till att minska risken för korskontaminering
  • Efter enzymatisk sanering med ExoSAP-IT reagens kommer primers och dNTP:er inte längre att störa DNA-sekvensering eller SNP-analys.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Förvara vid -5 °C till -30 °C.
Formatera Sats
Provtyp PCR-produkter
För användning med (applikation) PCR-rening
Antal reaktioner 100 förberedelser
Proteinform Rekombinant
Kvantitet 200 μl, 100 förberedelser
Frakt skick Torr is