Läs mer
Exosome component 1 Antibody [mFluor Violet 610 SE], R&D Systems™
Produktkod. 30498775 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Kvantitet:
0.1 mL
Produktkod. Kvantitet
30498775 0.1 mL
1 options
Produktkod. 30498775 Leverantör Novus Biologicals Leverantörsnummer NBP335122MFV610
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Polyclonal Antibody
Exosome component 1 Polyclonal antibody specifically detects Exosome component 1 in Human samples. It is validated for ELISA,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Antigen Exosome component 1
Användningsområden ELISA, Western Blot
Klassificering Polyclonal
Konjugera mFluor Violet 610 SE
Formulering 50mM Sodium Borate
Gene Alias CGI-108,3'-5' exoribonuclease CSL4 homolog, CSL4 exosomal core protein homolog, Csl4p, CSL4p13, exosomal core protein CSL4, exosome component 1hCsl4p, homolog of yeast exosomal core protein CSL4, SKI4, Ski4p
Värd art Rabbit
Immunogen Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-195 of human Exosome component 1 (NP_057130.1).,, Sequence:, MAPPVRYCIPGERLCNLEEGSPGSGTYTRHGYIFSSLAGCLMKSSENGALPVVSVVRETESQLLPDVGAIVTCKVSSINSRFAKVHILYVGSMPLKNSFRGTIRKEDVRATEKDKVEIYKSFRPGDIVLAKVISLGDAQSNYLLTTAENELGVVVAHSESGIQMVPISWCEMQCPKTHTKEFRKVARVQPEFLQT
Reningsmetod Affinity purified
Kvantitet 0.1 mL
Regulatorisk status RUO
Forskningsdisciplin Immunology
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 51013
Målarter Human
Innehåll och lagring Store at 4°C in the dark.
Produkttyp Antibody
Form Purified
Isotyp IgG
Produktlinje Novus