Läs mer
Macherey-Nagel™ Exosome Precipitation Solution för anrikning av exosomer från serum eller plasma
Kvantitet:
12 mL utfällningslösning (med 30 mL RNasfritt vatten)
2 mL utfällningslösning (med 13 mL RNasfritt vatten)
60 mL utfällningslösning (med 60 mL RNasfritt vatten)
Förpackningsstorlek:
12ml
2ml
60ml
Beskrivning
Exosomer är små –vesiklar (30 150 nm) som utsöndras av olika celltyper och finns i många kroppsvätskor, såsom blod, likvor, urin, saliv och bröstmjölk. Deras RNA- och proteininnehåll kan vara en värdefull källa till biomarkörer. Genom att fälla ut exosomer från stora provvolymer kan dessa biomarkörer berikas och bakgrunden av fritt cirkulerande nukleinsyror reduceras avsevärt.
- Mest effektiv anrikning av exosomer för alla nedströmsapplikationer
- Enkel och snabb utfällning av exosomer– undvika tråkig ultracentrifugering
- Flexibilitet i provmängd– proceduren kan skalas upp eller ned beroende på provvolymen
- Levereras med RNasfritt vatten för att isolera RNA från resuspenderade exomer
- Total förberedelsetid: 45 min / 6 förberedelser
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Färglös |
| Inkluderar | Exome utfällningslösning; RNase-fritt vatten |
| Odör | Luktfri |
| Partikelstorlek | 350 till 150 nm |
| Innehåll och lagring | Rumstemperatur (18 °C till 25 °C) |
| Givarkälla | Serum- eller plasmaprover |
| Form | Vätska |
| För användning med (applikation) | Anrikning av exosomer från blodserum och plasmaprover |
| Tillräckligt för | 0,1 till 1 ml |
| Kvantitet | 12 mL utfällningslösning (med 30 mL RNasfritt vatten) |
| Visa mer |