Läs mer
R&D Systems™ Exosome Standards (COLO1 cell line)
Produktkod. 18694040 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Kvantitet:
2 x 100 μg-flaskor
2 x 30 μg-flaskor
6 x 100 μg-flaskor
6 x 30 μg-flaskor
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
18694040 2 x 30 μg-flaskor
18655380 6 x 30 μg-flaskor
18644351 2 x 100 μg-flaskor
18652591 6 x 100 μg-flaskor
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 18694040 Leverantör R&D Systems™ Leverantörsnummer NBP24984560ug
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4275.00 SEK
    4043.55 SEK / Paket med 2
    Save 231.45 SEK
    5% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 17-11-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Assay Kit (Colorimetric)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Store at 4°C. After reconstitution store at -70°C.
Koncentration LYOPH
Produktlinje Novus
Kvantitet 2 x 30 μg-flaskor