Läs mer
Novus Biologicals™ Exosome Standards (HCT116 cell line)
Produktkod. 18665380 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Kvantitet:
2 x 100 μg-flaskor
2 x 30 μg-flaskor
6 x 100 μg-flaskor
6 x 30 μg-flaskor
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
18665380 6 x 100 μg-flaskor
18604040 6 x 30 μg-flaskor
18696290 2 x 100 μg-flaskor
18666461 2 x 30 μg-flaskor
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 18665380 Leverantör Novus Biologicals™ Leverantörsnummer NBP249854600ug
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    13855.00 SEK
    13102.95 SEK / Paket med 6
    Save 752.05 SEK
    5% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 17-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Highly pure, lyophilized exosome standards with superior stability, optimal for multiple applications
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Store at 4°C. After reconstitution store at -70°C.
Koncentration LYOPH
Kvantitet 6 x 100 μg-flaskor