Läs mer
Novus Biologicals™ Exosome Standards (HCT116 cell line)
Produktkod. 18696290 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Kvantitet:
2 x 100 μg-flaskor
2 x 30 μg-flaskor
6 x 100 μg-flaskor
6 x 30 μg-flaskor
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
18696290 2 x 100 μg-flaskor
18665380 6 x 100 μg-flaskor
18604040 6 x 30 μg-flaskor
18666461 2 x 30 μg-flaskor
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
För att få rabatten på 33.33% måste ni beställa tre av samma produkt till listpriset i en och samma beställning. Det finns ingen gräns för hur många multiplar av 3 som ni kan beställa. Använd kampanjkoden ”27950” för att få ditt kampanjpris
Produktkod. 18696290 Leverantör Novus Biologicals™ Leverantörsnummer NBP249854200ug
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5305.00 SEK
    5015.85 SEK / Paket med 2
    Save 289.15 SEK
    5% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 01-10-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
För att få rabatten på 33.33% måste ni beställa tre av samma produkt till listpriset i en och samma beställning. Det finns ingen gräns för hur många multiplar av 3 som ni kan beställa. Använd kampanjkoden ”27950” för att få ditt kampanjpris
Highly pure, lyophilized exosome standards with superior stability, optimal for multiple applications
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Store at 4°C. After reconstitution store at -70°C.
Koncentration LYOPH
Kvantitet 2 x 100 μg-flaskor