Läs mer
Novus Biologicals™ Exosome Standards (Human Plasma)
Produktkod. 18613800 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Kvantitet:
2 x 100 μg-flaskor
2 x 30 μg-flaskor
6 x 100 μg-flaskor
6 x 30 μg-flaskor
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
18613800 2 x 30 μg-flaskor
18612880 6 x 100 μg-flaskor
18604810 2 x 100 μg-flaskor
18696390 6 x 30 μg-flaskor
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 18613800 Leverantör Novus Biologicals™ Leverantörsnummer NBP31168660ug
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4390.00 SEK
    4150.65 SEK / Paket med 2
    Save 239.35 SEK
    5% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 17-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Highly pure, lyophilized exosome standards with superior stability, optimal for multiple applications
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Store at 4°C. After reconstitution store at -70°C.
Koncentration LYOPH
Kvantitet 2 x 30 μg-flaskor